Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Polypropylen-Sterilisationswannen
Korrosionsbeständiges Kunststofftablett aus Polypropylen. Bel Art™ SP Scienceware™ Sterilisationstabletts aus Polypropylen lassen sich dank der abgerundeten Ecken leicht reinigen und dank der glatten, konischen Seiten gut stapeln.
45.55 € - 76.30 €
Spezifikation
Farbe White
Höhe (metrisch) 12.7 cm
Material Polypropylen
Typ Sterilisationswanne
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11745074
Unterlagen ansehen
Bel Art™
H16260-0000
5 l
45.55 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11762555
Unterlagen ansehen
Bel Art™
H16264-0000
18 l
76.30 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11752555
Unterlagen ansehen
Bel Art™
H16262-0000
13 l
64.90 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kunststoffschalen aus korrosionsbeständigem Polypropylen.Bel Art™ SP Scienceware™ Sterilisationsschalen aus Polypropylen verfügen über abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung und glatte, konische Seiten zum Stapeln.
  • Ideal zum Sterilisieren von Geräten, Flaschen mit Agar, entionisiertem Wasser, Kochsalzlösung und anderen Reagenzien sowie zum sicheren Reinigen von Glasgeräten in Spülen
  • Polypropylen-Deckel sind 3.2 mm (1/8 in.) dick, mit einem 25.4 mm (1 in.) Rand, der genau über die Kante des Tabletts passt
  • Tabletts und Deckel sind dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Bestellinformation
Abdeckungen sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
White
Polypropylen
5 in.
Autoklavierbar
12.7 cm
Sterilisationswanne
Rechteckig
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Polypropylen-Sterilisationswannen