Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylen-Sterilisationswannen
Korrosionsbeständiges Kunststofftablett aus Polypropylen. Bel Art™ SP Scienceware™ Sterilisationstabletts aus Polypropylen lassen sich dank der abgerundeten Ecken leicht reinigen und dank der glatten, konischen Seiten gut stapeln.
Marke:  Bel-Art™ H16260-0000
36.14 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21718" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11745074
  • 45.55 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kunststoffschalen aus korrosionsbeständigem Polypropylen.Bel Art™ SP Scienceware™ Sterilisationsschalen aus Polypropylen verfügen über abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung und glatte, konische Seiten zum Stapeln.
  • Ideal zum Sterilisieren von Geräten, Flaschen mit Agar, entionisiertem Wasser, Kochsalzlösung und anderen Reagenzien sowie zum sicheren Reinigen von Glasgeräten in Spülen
  • Die Tabletts sind bei 121 °C (250 °F) dampfautoklavierbar
  • Abdeckungen sind separat erhältlich
Bestellinformation
Abdeckungen sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
5 l
12.7 cm
Polypropylen
20.3 cm
12 in.
Rechteckig
1,3 gal.
30.5 x 20.3 x 12.7 cm
30.5 cm
Sterilisationswanne
Abdeckung Sterilisationswanne, Katalog-Nr. 162590000
5 in.
8 in.