Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Fasst zwanzig 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Marke: Bel-Art™ F18843-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fasst zwanzig 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
- Das Gestell mit zwei Ebenen fasst die Röhrchen für eine effiziente Handhabung so, dass sie ca. 1 Zoll (2.5 cm) über die Gestelloberfläche hinausragen
- Nummerierte Wells
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Bestellinformation
Gesamtziel: 8 1/4 L x 2 3/4 B x 1 3/8 H Zoll (21 x 7 x 3.5 cm).
Spezifikation
Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (1,5 ml) | |
20 | |
None | |
Non-sterile | |
21 x 7 x 3.5 cm (8.25 x 2.75 x 1.37 in.) | |
8,25 in. | |
2,75 in. | |
1,37 in. |
10 x 2 | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
No | |
6/Karton | |
21 cm | |
7 cm | |
3,5 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen > Röhrchengröße 1.5 ml; 20 Plätze
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur