Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Autoklavierbare Eimer und Kübel aus Polypropylen
Robuste Eimer mit montierten Deckeln/Abdeckungen und mit Stahl überzogenen Bügelgriffen
53.70 € - 65.50 €
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Farbe | Material | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Farbe | Material | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10623653
|
Bel-Art™
F16775-0000 |
8 qt. | Weiß | Polypropylen | Abnehmbarer Stützring und Stahl-Bügelgriff, eng anliegende Abdeckung |
53.70 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17142986
|
Bel-Art™
F16776-0000 |
2,99 gal. | Weiß | Polypropylen | Stahl-beschichteter, frei schwingender Griff eng anliegender Abdeckung |
65.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Lichtdurchlässige weiße Eimer ermöglichen eine einfachers Erkennen des Flüssigkeitsniveaus
- Polypropylen ist dampfautoklavierbar (121 °C), Polyethylen ist nicht autoklavierbar
- 8 qt./7.6 l-Eimer verfügt über abnehmbaren, stahlbeschichteten Stützring und Bügelgriff
- 14 qt./13.2 l-Eimer hat einen stahlbeschichteten Schwenkbügel mit Griff, ohne Stützring
- Große Eimer erfüllen die US-amerikanische Spezifikation MIL-P36257A
Spezifikation
Eimer | |
Beschichteter Stahl |