Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Autoklavierbare Eimer und Kübel aus Polypropylen
Robuste Eimer mit montierten Deckeln/Abdeckungen und mit Stahl überzogenen Bügelgriffen
Marke: Bel-Art™ F16776-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Lichtdurchlässige weiße Eimer ermöglichen eine einfachers Erkennen des Flüssigkeitsniveaus
- Polypropylen ist dampfautoklavierbar (121 °C), Polyethylen ist nicht autoklavierbar
- 8 qt./7.6 l-Eimer verfügt über abnehmbaren, stahlbeschichteten Stützring und Bügelgriff
- 14 qt./13.2 l-Eimer hat einen stahlbeschichteten Schwenkbügel mit Griff, ohne Stützring
- Große Eimer erfüllen die US-amerikanische Spezifikation MIL-P36257A
Spezifikation
Eimer | |
Polypropylen | |
2,99 gal. | |
Weiß | |
12,75 in. | |
Stahl-beschichteter, frei schwingender Griff eng anliegender Abdeckung |
13,2 l | |
Ja | |
US, MIL-PL36257A | |
Beschichteter Stahl | |
32 cm |