Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ PLUM™ Nachfüllpackungen für Notfall-Augenspülstationen
Nachfüllpakete für PLUM Stationen
38.65 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) PLUM Augenspülung, mit oder ohne Station
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Enthält Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Enthält Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
12719706
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F24880-0053
500 ml Drei 500 ml-Flaschen mit Kochsalzlösung, passgenauer Becher für die Augen, Staubabdeckung und Anleitung Nachfüllpackung für sterile Kochsalzlösung zur Augenwaschung Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Refill kits for PLUM station
  • Die Flaschen enthalten eine sterile 0.9%ige Natriumchloridlösung (Kochsalzlösung) zum Spülen von Staub und Schmutz oder eine 4.9%ige sterile Phosphatpufferlösung (pH-neutralisierend) zur schnellen Neutralisation von Säuren und Laugen
  • Die Flaschen verfügen über eine klare Erste-Hilfe-Anleitung, sind schnell aufdrehbar und haben eine integrierte Augenmuschel mit Staubkappe
  • Zum Nachfüllen von Augenspülstationen oder zum Mitnehmen auf Baustellen als Teil eines Erste-Hilfe-Kastens
  • Die Flaschen sind wartungsfrei und haben eine Haltbarkeit von drei Jahren ab Herstellungsdatum
Compliance
Meet all U.S. federal regulations. Comply with ANSI™ standards. NDC# and expiration date printed on every bottle.
Spezifikation
Spezifikation
PLUM Augenspülung, mit oder ohne Station
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 3 Jahre