Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ PLUM™ Nachfüllpackungen für Notfall-Augenspülstationen
Artikelnummer. 12719706 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Nachfüllpackung für sterile Kochsalzlösung zur Augenwaschung
Enthält:
Drei 500 ml-Flaschen mit Kochsalzlösung, passgenauer Becher für die Augen, Staubabdeckung und Anleitung
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 12719706
Marke: Bel Art™ F248800053
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nachfüllpakete für PLUM Stationen
Refill kits for PLUM station
  • Die Flaschen enthalten eine sterile 0.9%ige Natriumchloridlösung (Kochsalzlösung) zum Spülen von Staub und Schmutz oder eine 4.9%ige sterile Phosphatpufferlösung (pH-neutralisierend) zur schnellen Neutralisation von Säuren und Laugen
  • Die Flaschen verfügen über eine klare Erste-Hilfe-Anleitung, sind schnell aufdrehbar und haben eine integrierte Augenmuschel mit Staubkappe
  • Zum Nachfüllen von Augenspülstationen oder zum Mitnehmen auf Baustellen als Teil eines Erste-Hilfe-Kastens
  • Die Flaschen sind wartungsfrei und haben eine Haltbarkeit von drei Jahren ab Herstellungsdatum
Compliance
Meet all U.S. federal regulations. Comply with ANSI™ standards. NDC# and expiration date printed on every bottle.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Kapazität (metrisch) 500 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) PLUM Augenspülung, mit oder ohne Station
Enthält Drei 500 ml-Flaschen mit Kochsalzlösung, passgenauer Becher für die Augen, Staubabdeckung und Anleitung
Produkttyp Nachfüllpackung für sterile Kochsalzlösung zur Augenwaschung