Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Manomark™ Stifte
Schreiben auf PTFE-Fluorpolymerharzen, Glas, Holz, Kunststoff, Metall, Papier und Stoff
128.71 € - 148.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Stift |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schreiben auf PTFE-Fluorpolymerharzen, Glas, Holz, Kunststoff, Metall, Papier und Stoff |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32 bis 310 °F |
Temperaturbereich (metrisch) | 0°bis 155 °C |
Menge | 12 Packungen |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11715084
|
Bel-Art™
F13377-0000 |
Divers |
148.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11725084
|
Bel-Art™
F13377-0001 |
Schwarz |
128.71 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Lösungsmittelbasierte Tinte ist kohlenwasserstoff-, wasser- und temperaturbeständig bei 0 °C bis 155 °C (32 °F bis 310 °F)
- Kennzeichnungen können mit Alkohol entfernt werden
- Die einzigartige Dichtung verhindert das Austrocknen, wenn der Stift nicht verschlossen wird
Spezifikation
Stift | |
32 bis 310 °F | |
12 Packungen |
Schreiben auf PTFE-Fluorpolymerharzen, Glas, Holz, Kunststoff, Metall, Papier und Stoff | |
0°bis 155 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Manomark™ Stifte