Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Manomark™ Stifte
Schreiben auf PTFE-Fluorpolymerharzen, Glas, Holz, Kunststoff, Metall, Papier und Stoff
Marke: Bel-Art™ F13377-0000
101.18 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lösungsmittelbasierte Tinte ist kohlenwasserstoff-, wasser- und temperaturbeständig bei 0 °C bis 155 °C (32 °F bis 310 °F)
- Kennzeichnungen können mit Alkohol entfernt werden
- Die einzigartige Dichtung verhindert das Austrocknen, wenn der Stift nicht verschlossen wird
Spezifikation
Stift | |
Schreiben auf PTFE-Fluorpolymerharzen, Glas, Holz, Kunststoff, Metall, Papier und Stoff | |
0°bis 155 °C |
Divers | |
32 bis 310 °F | |
12 Packungen |