Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schlauchverbinder mit Reduzierstück
Diese Anschlüsse gewährleisten eine feste, sichere Verbindung zwischen Schläuchen mit unterschiedlichen Innendurchmessern
Marke:  Bel-Art™ 06458-50
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12429620
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemikalienbeständiger Polypropylenkunststoff für die Verwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten oder Gasen
  • FDA-Qualität für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
6 bis 12,7mm
Reduzierstück
Schlauchtülle
Polypropylen
For 1/4 in. to 1/2 in. tubing (6 to 12.7mm)
Durchsichtig
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schlauchverbinder mit Reduzierstück > Schlauchtüllen, Größe:6,4 x 11,1 mm (1/4 in. bis 1/2 in. )