Learn More
Bel-Art™ X12 KLEMME SCHLAUCH 59MM DE 82MM
Einhandbetätigung möglich, mit positivem Verschluss, springt beim Loslassen auf
Marke: Bel-Art™ F18218-0000
25.40 EUR gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kann mit einer Hand bedient werden, hat eine formschlüssige Verriegelung und die Federn öffnen sich, nachdem sie gelöst werden
- Die gezahnten Klemmbacken mit 1.06 in. (27 mm) Länge gewährleisten einen sicheren Verschluss von Schläuchen wie beispielsweise Katheterschläuchen mit einer Wandstärke von höchstens 0.03 in.(0.82 mm)
- Einfaches Anbringen dank Aufschieben auf Schläuche an beliebiger Stelle. Können zur praktischen Aufbewahrung ohne Durchflussbeschränkung offen gelassen werden
- Gesamtlänge 2.31 in.(59 mm)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Schlauchklemme | |
2.31 Zoll | |
5.867 cm | |
Blue | |
1.3 cm |
112 | |
Acetal-Kunststoff | |
0 bis 0.31 Zoll | |
0 bis 0.787 cm | |
Angled |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24096, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24096Gültig bis zum: 2025-05-16