Learn More
behr Labor-Technik™ behrotest™ Verdünnungswassertank
Aus Polyethylen niedriger Dichte. Der Verdünnungswassertank Behr Labour Technik™ Behrotest™ wurde entwickelt, um Abfall zu sammeln, der direkt aus Laboren über spezielle Ablassleitungen abgeleitet wird.
368.00 € - 1320.00 €
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10460071
|
behr Labor-Technik™
B00217796 |
30 L | 350 mm | Verteilerfritten und Druckluftanschluss, interner Kühlschlauch aus Edelstahl und Anschluss für Umluftthermostat |
1320.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10516402
|
behr Labor-Technik™
B00217792 |
30 l | 350 mm | Mit Verteilerfritten und Druckluftanschluss |
368.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10065170
|
behr Labor-Technik™
B00217793 |
60 l | 400 mm | Mit Verteilerfritten und Druckluftanschluss |
460.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Hergestellt aus transparentem Polyethylen niedriger Dichte
- Ohne Temperaturregelspule
Spezifikation
Blau | |
Verdünnungswassertank |