Learn More
Invitrogen™ Custom Beacon Primer
Use this tool to design a custom DNA oligonucleotide, with any of a variety of 3' and 5' modifications, at scales ranging from 25 nmole to 10 μmole.
Marke: Invitrogen™ 11848017
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Use this tool to design a custom DNA oligonucleotide, with any of a variety of 3' and 5' modifications, at scales ranging from 25 nmole to 10 μmole. Select desired purification method (normal or reversed-phase chromatography, HPLC, or PAGE).
Spezifikation
200 nmol |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Custom Beacon Primer > 200 nmol
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur