Learn More
BD Difco™ Antisera for Serological Confirmation of E. coli O157:H7
E. ColiO Antiserum O157 and E. Coli H Antiserum H7 are used for identifying Escherichia coli O157:H7
126.00 € - 229.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Kühlen, bei 2 °C bis 8 °C lagern |
Produkttyp | Antiserum |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Röhrchentests, zur serologischen Bestätigung von E. coli O157:H7 |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11748323
|
BD
221591 |
Antiserum | N/A | ||||||
11702914
|
BD
229701 |
Antiserum |
126.00 €
3 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
E. coli O157:H7 is an enteric pathogen that requires only a low inoculum to cause disease. Transmission is usually via food items. Serotyping of the entero-hemorrhagic E. coli is useful in the epidemiological documentation of the spread of a particular strain in a foodborne outbreak. At the time of use, test both positive and negative control cultures to check performance of the antiserum.
- Product type: antigens and antisera
- Groupings: D through K Products
- Type: antisera
- Sub type: E.coli - Lyophilized, re-hydrate to 3mL
- Shelf Life: 1095 days
- Label has Natural Rubber Latex statement
Zertifizierungen
CE marked
Spezifikation
CE-Zeichen | |
Kühlen, bei 2 °C bis 8 °C lagern | |
Antiserum | |
Für Röhrchentests, zur serologischen Bestätigung von E. coli O157:H7 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1095 Tage
- BD Difco E. Coli H Antiserum H7, 3 mL
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide