Learn More
BD Difco™ Antisera for Serological Confirmation of E. coli O157:H7
E. ColiO Antiserum O157 and E. Coli H Antiserum H7 are used for identifying Escherichia coli O157:H7
Marke:  BD 229701
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11702914
  • 126.00 € / 3 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
E. coli O157:H7 ist ein enteraler Erreger, der nur ein geringes Inokulum benötigt, um eine Krankheit zu verursachen. Die Ansteckung erfolgt in der Regel über Lebensmittel. Die Serotypisierung von enterohämorrhagischen E. coli hilft bei der Dokumentation der epidemiologischen Ausbreitung eines bestimmten Stammes bei einem lebensmittelbedingten Ausbruch. Zum Überprüfen der Leistung des Antiserums können Sie zum Anwendungszeitpunkt sowohl positive als auch negative Kontrollkulturen testen.
  • Produkttyp: Antigene und Antiseren
  • Gruppierungen: D- bis K-Produkte
  • Typ: Antiseren
  • Unterart: E. coli – gefriergetrocknet, auf 3 ml rehydrieren
  • Haltbarkeit: 1095 Tage
  • Etikett enthält eine Erklärung zu Naturkautschuk-Latex
Zertifizierungen
CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zeichen
Kühlen, bei 2 °C bis 8 °C lagern
Antiserum
Für Röhrchentests, zur serologischen Bestätigung von E. coli O157:H7
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • BD Difco E. Coli O Antiserum O157, 3 mL
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide