Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Fertigmedien in Röhrchen:Galle-Äsculin-Agar-Agar-Schlämme
Wird zur Unterscheidung von Enterokokken und der Streptokokken-bovis-Gruppe von anderen Streptokokken verwendet.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, COMPF |
---|---|
Farbe | Beige |
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Form | Fest |
Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
Produktcode | Marke | Menge | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17302331
|
BD
221410 |
100 Stück/Packung | Isolierung und Kultivierung pathogener und nicht pathogener Pilze |
N/A
|
N/A | ||||
Beschreibung
- For cultures requiring prolonged incubation
Spezifikation
CE, COMPF | |
2 °C bis 8 °C | |
Vereinigte Staaten | |
Pankreatischer Verdau von Gelatine 5 g/l, Rindfleischextrakt 3 g/l, Oxgall 20 g/l, Eisencitrat 0,5 g/l, Esculin 1 g/l, Agar 14 g/l |
Beige | |
Fest | |
Galle-Äsculin-Agar | |
Rörchen |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 365 Tage
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- BD BBL Bile Esculin Agar Slants , 100 pack 6.8 Ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: bile extract