Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Fertigmedien in Röhrchen:Galle-Äsculin-Agar-Agar-Schlämme
Wird zur Unterscheidung von Enterokokken und der Streptokokken-bovis-Gruppe von anderen Streptokokken verwendet.
Marke:  BD 221410
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17302331
  • 400.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Kulturen, die eine längere Inkubation erfordern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE, COMPF
2 °C bis 8 °C
Vereinigte Staaten
Pankreatischer Verdau von Gelatine 5 g/l, Rindfleischextrakt 3 g/l, Oxgall 20 g/l, Eisencitrat 0,5 g/l, Esculin 1 g/l, Agar 14 g/l
Rörchen
Beige
Fest
Galle-Äsculin-Agar
Isolierung und Kultivierung pathogener und nicht pathogener Pilze
100 Stück/Packung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • BD BBL Bile Esculin Agar Slants , 100 pack 6.8 Ml
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: bile extract
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers