Learn More
Gibco™ Bacto™ Hefeextrakt
Rezeptur für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen. BD Difco™ Bacto™ Trockenkulturmedien-Additiv: Hefeextrakt in Trockenkultur ermöglicht Laboranten und Biotechnologen eine einfache Handhabung.
150.00 € - 10350.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. |
---|---|
Kulturtyp | Säugetiere, Insekten, mikrobiell |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen |
Produktlinie | Bacto™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16279781
|
Gibco™
212750 |
500 g |
150.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
16249781
|
Gibco™
212710 |
50 kg | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Konzentrat aus wasserlöslichem Anteil von autolysierter Hefe
- Hat den höchsten Kohlenhydratgehalt aller Hefeextrakt-Angebote
- Anderes Isolat von Saccharomyces cerevisiae als das in BD Bacto TC Yeastolate gefundene
- Das Supplement wird in einer Vielzahl von Impfstoffen für Tiere und Menschen verwendet und liefert essentielle wasserlösliche Vitamine, Aminosäuren, Peptide, Neucleoside und Kohlenhydrate in jeder beliebigen Formulierung
- Ergebnisse bei zahlreichen anspruchsvollen und nicht anspruchsvollen Zelltypen, darunter Esherichia coli, Erysipelothrix, Clostridium botulinum, Fusobacterium necroforum und Agrobacterium
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. | |
Säugetiere, Insekten, mikrobiell | |
Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen | |
Bacto™ |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Tage
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Bacto™ Hefeextrakt