Learn More
Gibco™ Bacto™ Hefeextrakt
Click to view available options
Menge:
500 g
2000 g
10000 g
50 kg
Unit Size:
10 Kilogramm
2 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
Description
- Konzentrat aus wasserlöslichem Anteil von autolysierter Hefe
- Hat den höchsten Kohlenhydratgehalt aller Hefeextrakt-Angebote
- Anderes Isolat von Saccharomyces cerevisiae als das in Gibco™ Bacto TC Yeastolate gefundene
- Das Supplement wird in einer Vielzahl von Impfstoffen für Tiere und Menschen verwendet und liefert essentielle wasserlösliche Vitamine, Aminosäuren, Peptide, Neucleoside und Kohlenhydrate in jeder beliebigen Formulierung
- Ergebnisse bei zahlreichen anspruchsvollen und nicht anspruchsvollen Zelltypen, darunter Esherichia coli, Erysipelothrix, Clostridium botulinum, Fusobacterium necroforum und Agrobacterium
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. |
| Kulturtyp | Säugetiere, Insekten, mikrobiell |
| Form | Dehydriert |
| Produkttyp | Trockenkulturmedien |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen |
| Produktlinie | Bacto |
| Menge | 50 kg |
| Quelle | Hefe, nicht tierischen Ursprungs |