Learn More
Asecos™ BATTERY STORE Lagerschrank ION-CLASSIC-90
Sichere passive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständigkeit von 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, CE-konform |
---|---|
Farbe | Anthrazitgrau, Enzianblau |
Material | Stahlblech |
Produkttyp | Lagerschrank |
Ausführung der Tür | Flügel |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Anzahl Türen | Anzahl Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Türen | Anzahl Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16359426
|
Asecos™
3806704738086 |
1 | 3 | N/A | N/A | N/A | |||||
16369426
|
Asecos™
3806704738087 |
1 | 4 | N/A | N/A | N/A | |||||
16379426
|
Asecos™
3806704738088 |
1 | 5 | N/A | N/A | N/A | |||||
16389426
|
Asecos™
3806704738089 |
1 | 6 | N/A | N/A | N/A | |||||
16379406
|
Asecos™
3725404737258 |
2 | 3 | N/A | N/A | N/A | |||||
16389406
|
Asecos™
3725404737264 |
2 | 4 | N/A | N/A | N/A | |||||
16399406
|
Asecos™
3725404737265 |
2 | 5 | N/A | N/A | N/A | |||||
16309416
|
Asecos™
3725404737266 |
2 | 6 | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Sicherheitslagerschrank Typ 90
- Hochschrank mit selbstschließenden Flügeltüren
- Mit Zylinderschloss und Schließzustandsanzeige
- Integrierte Einstellhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Integrierte Luftkanäle (DN 75), bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem; Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
- Außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für verbesserten Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
- Integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- Typentest gemäß EN 14470-1
- CE-konform
Spezifikation
Feuerbeständigkeit von 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, CE-konform | |
Stahlblech | |
Flügel | |
Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
pulverbeschichtet struktur |
Anthrazitgrau, Enzianblau | |
Lagerschrank | |
Sichere passive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus | |
Gitterrost |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ BATTERY STORE Lagerschrank ION-CLASSIC-90