Learn More
Asecos™ BATTERY STORE Lagerschrank ION-CLASSIC-90
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Anzahl Türen:
1
2
Anzahl Einschübe:
3
4
5
6
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sicherheitslagerschrank Typ 90
- Hochschrank mit selbstschließenden Flügeltüren
- Mit Zylinderschloss und Schließzustandsanzeige
- Integrierte Einstellhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Integrierte Luftkanäle (DN 75), bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem; Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
- Außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für verbesserten Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
- Integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- Typentest gemäß EN 14470-1
- CE-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständigkeit von 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, CE-konform |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 522 x 1050 x 1647 mm |
| Abmessungen (T x B x H) | 615 x 1193 x 2224 mm |
| Ausführung der Tür | Flügel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere passive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus |
| Enthält | Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
| Modell | IO90.195.120.K1.WDC |
| Anzahl Türen | 2 |
| Anzahl Einschübe | 6 |
| Einschubtyp | Gitterrost |
| Mehr anzeigen |