Learn More
Asecos™ BATTERY CHARGE Akkuladeschrank ION-CLASSIC-90
Sichere aktive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus mit integriertem 3-stufigen Warn-/Brandunterdrückungssystem
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Feuerbeständigkeit von 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, CE-konform
Farbe Anthrazitgrau, Enzianblau
Abmessungen (T x B x H) 615 x 1193 x 2224 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 522 x 1050 x 1647 mm
Material Stahlblech
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Anzahl Einschübe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Anzahl Einschübe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16319416
Unterlagen ansehen
Asecos™
3727604738080
Version für EU 3 N/A N/A N/A
16329416
Unterlagen ansehen
Asecos™
3727604738081
Version für EU 4 N/A N/A N/A
16339416
Unterlagen ansehen
Asecos™
3727604738083
Version für EU 6 N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste und langlebige Konstruktion: Tür mit drei Scharnieren; außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
  • Einfache, komfortable Bedienung: leicht gängige Türen mit Selbstschließfunktion und geöltem Türschließer; Türen lassen sich mit minimalem Kraftaufwand öffnen
  • Keine unbefugte Benutzung: Die Türen können mit Schließzylinder und Verriegelungsanzeiger (rot/grün) abgeschlossen werden (eine Integration in ein vorhandenes Schließsystem ist möglich).
  • Leicht transportierbar: integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelverkleidung
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: integrierte technische Belüftung zur Vermeidung von Wärmestau, Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
  • Rundumschutz: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90/Typentest gemäß EN 14470-1) und mehr als 90 Minuten feuerbeständig von innen nach außen
  • Sicheres Lagern und Laden: integriertes 3-stufiges Warn-/Brandunterdrückungssystem mit Rauchmelder, Temperatursensor, optischen und akustischen Alarmen sowie Brandunterdrückungseinheit; automatische Aktivierung im Brandfall; bereit für den Anschluss an die Stromversorgung
Spezifikation
Spezifikation
Feuerbeständigkeit von 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, CE-konform
615 x 1193 x 2224 mm
Stahlblech
Flügel
Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 33 l Fassungsvermögen
IO90.195.120.K3.WDC
Gitterrost
Anthrazitgrau, Enzianblau
522 x 1050 x 1647 mm
Akkuladeschrank
Sichere aktive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus
180 kg
2
pulverbeschichtet struktur
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ BATTERY CHARGE Akkuladeschrank ION-CLASSIC-90