Learn More
Asecos™ BATTERY CHARGE Akkuladeschrank ION-CLASSIC-90
Artikelnummer. 16319416 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Version für EU
Anzahl Einschübe:
3
4
6
Unit Size:
1 Stück
Nur für Verwendung in Innenräumen
Product Code. 16319416
Brand: Asecos™ 3727604738080
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Nur für Verwendung in Innenräumen
Sichere aktive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus mit integriertem 3-stufigen Warn-/Brandunterdrückungssystem
  • Robuste und langlebige Konstruktion: Tür mit drei Scharnieren; außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
  • Einfache, komfortable Bedienung: leicht gängige Türen mit Selbstschließfunktion und geöltem Türschließer; Türen lassen sich mit minimalem Kraftaufwand öffnen
  • Keine unbefugte Benutzung: Die Türen können mit Schließzylinder und Verriegelungsanzeiger (rot/grün) abgeschlossen werden (eine Integration in ein vorhandenes Schließsystem ist möglich).
  • Leicht transportierbar: integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelverkleidung
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: integrierte technische Belüftung zur Vermeidung von Wärmestau, Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
  • Rundumschutz: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90/Typentest gemäß EN 14470-1) und mehr als 90 Minuten feuerbeständig von innen nach außen
  • Sicheres Lagern und Laden: integriertes 3-stufiges Warn-/Brandunterdrückungssystem mit Rauchmelder, Temperatursensor, optischen und akustischen Alarmen sowie Brandunterdrückungseinheit; automatische Aktivierung im Brandfall; bereit für den Anschluss an die Stromversorgung
Specifications
Zertifizierung/Konformität Feuerbeständigkeit von 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, CE-konform
Beschreibung Version für EU
Abmessungen (T x B x H) innen 522 x 1050 x 1647 mm
Abmessungen (T x B x H) 615 x 1193 x 2224 mm
Ausführung der Tür Flügel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere aktive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus
Enthält Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 33 l Fassungsvermögen
Tragkraft 180 kg
Modell IO90.195.120.K3.WDC
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 3
Einschubtyp Gitterrost
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet struktur
Farbe Anthrazitgrau, Enzianblau
Material Stahlblech
Produkttyp Akkuladeschrank