Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 900200 Sure-Flow™ Referenzhalbzelle
Thermo Scientific™ Orion™ 900200 Sure-Flow™ Halbzellen-Referenzelektroden mit Doppel-Diaphragma eignen sich für ISE-Messungen.
Marke: Thermo Scientific™ 900200
260.40 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion™ 900200 Sure-Flow™ Halbzellen-Referenzelektroden mit Doppel-Diaphragma eignen sich für ISE-Messungen.
electrode storage solution, 475 ml, pH electrode cleaning solution C, 30 ml and 12 mm electrode
storage bottle
Spezifikation
900200 Sure-Flow Halbzellen-Referenzelektrode | |
Sure-Flow | |
0 bis 15 pH | |
Referenz-Halbzellenelektrode | |
Ag/AgCl-Doppel-Diaphragma | |
1 m | |
16 mm |
US-Standardanschluss | |
Epoxidschaft | |
0 °C bis 100 °C | |
Vielzahl von Fülllösungen | |
110 mm | |
12 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.