Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ RO System
Gewinnen Sie mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ RO-System gereinigtes Wasser für die Reinigung von Laborglaswaren oder als Speisewasser für ein Reinstwassersystem.
Marke:  Thermo Scientific™ D12661
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10424882
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Gewinnen Sie mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ RO-System gereinigtes Wasser für die Reinigung von Laborglaswaren oder als Speisewasser für ein Reinstwassersystem. Das Umkehrosmose (RO)-System verwendet mehrere Reinigungsschritte, einschließlich modernster Vorbehandlungs- und Membrantechnologien, zur Erzeugung von konstant reinem RO-Wasser. Das System ist in Flussraten von 6, 12 oder 24 l/h für jede Anwendung erhältlich und außerdem einfach zu bedienen und zu warten.
Das RO nutzt mehrere Reinigungsschritte, einschließlich modernster Vorbehandlungs- und Membrantechnologien, um konstant reines RO-Wasser zu erzeugen. Mit den Flussraten 6, 12 oder 24 l/h für jede Anwendung erhältlich.
Intelligente Steuerung zur Überwachung aller wichtigen Informationen
  • Automatisierter Betrieb, Überwachung von Systemleistung und -druck Anzeige von Schlüsseldaten, einschließlich Membranleistung, Tankfüllstand und Kartuschenstatus Interne Messgeräte überwachen den Speisewasser- und Membrandruck und geben an, wann das Vorfilter auszutauschen ist
Einfache Bedienung und Wartung
  • Mehrere Reinigungsschritte in einem einzigen System Enthält alle erforderlichen Komponenten
Technologische Innovationen optimieren die Leistung
  • RO-Membranen aus Polyamidverbundstoffen Einzigartiger MPS schützt Membranen vor Schuppenablagerungen an der Oberfläche, macht eine Enthärtung unnötig und verlängert die Lebensdauer der Membranen Automatische Spülung reinigt RO-Membran(en) zur Verhinderung von Schuppenablagerungen und verlängert die Lebensdauer der Membranen
Kompakt, flexibel und geräuscharm
  • Kleine Stellfläche passt in Labors jeder Größe und kann an der Wand angebracht oder auf dem Arbeitstisch positioniert werden Wandhalterung ist im Lieferumfang des Systems enthalten Die optionale Montage von Fernbedienfeldern ermöglicht einen Abstand von bis zu 10 Fuß' (3 m)
  • Systeme mit 12 und 24 l/h verfügen über eine geräuscharme Pumpe. System mit 6 l/h verwendet den internen Leitungsdruck
Optionales Zubehör umfasst ein Fernbedienfeld (AY1265X1) und ein Warm-Kalt-Mischerventil (D7427). Diese Produkte und Verbrauchsmaterialien sind separat erhältlich; nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Thermo Fisher Scientific-Ansprechpartner.
Vorfilter, MPS-Kartusche, extrudiertes Kohlefilter, RO-Membran (2 St. im Lieferumfang von D12661 enthalten) und Wandhalterung.
Tank separat erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Thermo Fisher Scientific-Ansprechpartner.
Puffer-/Reagenzienvorbereitung, Glasreinigung, Typ 1-Wassersystemspeisung, allgemeine Laboranwendungen
Die Anforderungen an das Speisewasser finden Sie in der Spezifikationstabelle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
99%
1000 ppm/hr.
Monovalent: 90 to 95%; Polyvalent: 95 to 99
90 to 95%
Tap
Ultrapure (Typ 1)
Umkehrosmose-System
<0.5ppm
< 1μM/mL
18.2MΩ·cm
<5%
1°C to 35°C
13.5 in.
19.5 in.
16.9 in.
100/240 VAC 50/60 Hz
50/60 Hz
CE, CSA
99%
99%
No
24 L/hr.
No
30 to 100 psig (2 to 6.9 bar)
800 ppm
Optimum Range: 6.5 to 7.5, Operating Range: 4 to 11
<30ppm
34°F to 95°F
<1.0 NTU
34.3 cm
49.5 cm
42.9 cm
100/240 VAC