Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ RO System
Gewinnen Sie mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ RO-System gereinigtes Wasser für die Reinigung von Laborglaswaren oder als Speisewasser für ein Reinstwassersystem.
3426.12 € - 5292.58 €
Spezifikation
Bakterieller Gehalt | 99% |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE, CSA |
Chlortoleranz | 1000 ppm/hr. |
Contaminant Rejection (Microbiological) | 99% |
Contaminant Rejection (Minimum Ionic) | Monovalent: 90 to 95%; Polyvalent: 95 to 99 |
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10569722
|
Thermo Scientific™
D12651 |
12 L/hr. | N/A | ||||||
10424882
|
Thermo Scientific™
D12661 |
24 L/hr. | N/A | ||||||
10636053
|
Thermo Scientific™
D12671 |
6 L/hr. | N/A | ||||||
Beschreibung
Gewinnen Sie mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ RO-System gereinigtes Wasser für die Reinigung von Laborglaswaren oder als Speisewasser für ein Reinstwassersystem. Das Umkehrosmose (RO)-System verwendet mehrere Reinigungsschritte, einschließlich modernster Vorbehandlungs- und Membrantechnologien, zur Erzeugung von konstant reinem RO-Wasser. Das System ist in Flussraten von 6, 12 oder 24 l/h für jede Anwendung erhältlich und außerdem einfach zu bedienen und zu warten.
Intelligente Steuerung:
- Automatisierter Betrieb und Überwachung der Systemleistung und des Drucks
- Gleichzeitige Anzeige wichtiger Daten wie Membranleistung, Füllstand und Kartuschenstatus
- Überwachung des Wasserzulaufs und des Membrandrucks sowie Anzeige, wann der Vorfilter ausgetauscht werden muss
Einfache Bedienung und Wartung:
- Mehrstufige Reinigung in einem einzigen Gerät
- Alle erforderlichen Komponenten sind enthalten
Technologische Innovationen:
- RO-Membranen aus Mischpolyamid
- Das einzigartige MPS-System verhindert die Entstehung von Ablagerungen an den Membranen und verlängert so auch ohne Weichmacher die Lebensdauer der Membranen
- Die automatische Spülung reinigt die RO-Membran(en) und hilft dabei, die Entstehung von Ablagerungen an der Membran zu verhindern und verlängert so die Membranlebensdauer
Kompakt, flexibel und geräuscharm:
- Dank der geringen Stellfläche passt das Gerät in jedes Labor. Es lässt sich leicht an der Wand montieren oder auf einen Labortisch stellen.
- Wandhalterung im Lieferumfang enthalten
- Das optional erhältliche Fernbedienfeld kann bis zu 3 m vom Gerät entfernt montiert werden
- Die Systeme mit einer Kapazität von 12 und 24 l/h sind mit einer geräuscharmen Pumpe ausgestattet
- Das System mit 6 l/h verwendet den verfügbaren internen Leitungsdruck
Lieferumfang:
- Vorfilter
- MPS-Kartusche
- Aktivkohlefilter
- RO-Membran (zwei im Lieferumfang des D12661 enthalten)
- Wandhalterung
Empfohlen für:
- Puffer-/Reagenzienvorbereitung
- Reinigung von Glaswaren
- Wasserzuführung für Typ 1 Wassersysteme
- Allgemeine Laboranwendungen
Bestellinformationen:
Optionales Zubehör umfasst ein Fernbedienfeld (AY1265X1) und ein Warm-Kalt-Mischerventil (D7427). Diese Produkte und Verbrauchsmaterialien sind separat erhältlich; nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Thermo Fisher Scientific-Ansprechpartner.
Erforderlich:
Tank, separat erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Spezifikation
99% | |
1000 ppm/hr. | |
Monovalent: 90 to 95%; Polyvalent: 95 to 99 | |
90 to 95% | |
Tap | |
No | |
30 to 100 psig (2 to 6.9 bar) | |
800 ppm | |
Optimum Range: 6.5 to 7.5, Operating Range: 4 to 11 | |
<30ppm | |
34°F to 95°F | |
<1.0 NTU | |
34.3 cm | |
49.5 cm | |
42.9 cm | |
100/240 VAC |
CE, CSA | |
99% | |
99% | |
No | |
Ultrapure (Typ 1) | |
Umkehrosmose-System | |
<0.5ppm | |
< 1μM/mL | |
18.2MΩ·cm | |
<5% | |
1°C to 35°C | |
13.5 in. | |
19.5 in. | |
16.9 in. | |
100/240 VAC 50/60 Hz | |
50/60 Hz |