Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII
Artikelnummer. p-4531536 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Pacific TII 12
Pacific TII 12 (UV)
Pacific TII 20
Pacific TII 20 (UV)
Pacific TII 3
Pacific TII 3 (UV)
Pacific TII 40
Pacific TII 40 (UV)
Pacific TII 7
Pacific TII 7 (UV)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11397051
Marke: Thermo Scientific™ 50131982
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Umwandlung von Leitungswasser zu Typ 2 Reinwasser mit dem automatischen und kosteneffizienten TII Wasseraufbereitungssystem.
Umwandlung von Leitungswasser zu Typ 2 Reinwasser mit dem automatischen und kosteneffizienten Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII Wasseraufbereitungssystem. Dieses System deckt einen täglichen Bedarf von 20 bis 200 Litern. Die hochleistungsfähige Umkehrosmose-Membran entfernt etwa 98 % der anorganischen Ionen und 99 % aller gelösten organischen Substanzen sowie Mikroorganismen und Partikel.
Verschiedene Optionen für Typ 2 Wasser:
  • Fünf Systemoptionen mit Permeatfluss von 3, 7, 12, 20 oder 40 l/h
  • Künftige Systemaufrüstungen ermöglichen eine Kapazitätserweiterung für einen wachsenden Reinwasserbedarf
  • Platzsparendes Design durch das Aufstellen auf dem Labortisch oder das Aufhängen an der Wand mit der integrierten Wandhalterung
Zuverlässiger Betrieb:
  • Mikroprozessorgesteuert für einen automatischen Betrieb mit durchgehender Überwachung aller kritischen Parameter
  • Automatische Rückkehr in den “Betriebsmodus” bewirkt eine Rezirkulation während Stillstandsphasen
  • UV-Lampe verhindert biologische Kontamination (nur UV-Modelle)
Leicht zu bedienen:
  • Anzeige des spezifischen Widerstands/der Leitfähigkeit auf einem großen, hintergrundbeleuchteten Bedienfeld, das sich für eine optimale Ablesbarkeit neigen lässt
  • Klare Anzeige des aktuellen Betriebsmodus: Production (Produktion), Stand-by (Bereitschaft) oder Cleaning (Reinigung)
  • Prozentuale Füllstandsanzeige für den Tank
  • Die Systemparameter sind per Code geschützt, um versehentliche Änderungen von Sollwerten zu verhindern
GLP-konforme Dokumentation:
  • Optionaler Drucker mit RS-232-Anschluss für Datenaufzeichnung und Rückverfolgbarkeit
  • Zellkonstante von 0,01 cm-1 ermöglicht präzise Leitfähigkeitsmessungen
  • Temperaturkompensation bei der Leitfähigkeitsmessung mit einer Genauigkeit von ±0,1 °C (gemäß USP 645)
Optionaler Hand-Dispenser:
  • Erhöhen Sie die Flexibilität, indem Sie einen Handspender mit 3 m Kabel hinzufügen, der an den Tank angeschlossen wird. Verwenden Sie diesen nur mit einem Tank, der mit einer Druckpumpe ausgestattet ist (06.5032, 06.5062, 06.5082).  Im Lieferumfang ist ein 0,2 µm-Endfilter enthalten (Teilenr. 50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterienretention 99%
Leitfähigkeit 0,1 Rate 1.0μS/cm
Beschreibung Pacific TII 20 (UV)
Bakterieller Gehalt 99%
Tägliche Abgabe 20 bis 200 l
Feedwater Connector 3/4 in. NPT
Speisewasserüberwachung No
Speisewasserquelle Konus
Flussrate 20 l/h bei 10 °C
Art des Produktwassers Typ 2
Elektrischer Widerstand 10 bis 1 Mohm.cm bei 25 °C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Nein
TOC (Total Organic Carbon) <30 ppb
Typ Wasseraufbereitungssystem
Speisewasserdruck 1 bis 6 bar
Betriebsdruck 2 bis 6 bar
Partikel > 0,2 µm/ml < 1μM/mL
Permeatleistung 20 l/h bei 10 °C
Temperaturbereich (metrisch) 2 °C° bis 35 °C°
Breite (metrisch) 372 mm
Höhe (metrisch) 613 mm
Tiefe (metrisch) 330 mm
Nettogewicht (metrisch) 25 kg
Elektrische Anforderungen 90/240 V 50/60 Hz
Spannung 90/240 V
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.