Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Reinstwassersysteme
Mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Reinstwassersystem stellen Sie Reinstwasser vom Typ 1 zu niedrigen Betriebskosten her.
3830.00 € - 5460.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, CSA |
---|---|
Bakterieller Gehalt | <1 CFU/ml |
Speisewasserüberwachung | No |
Speisewasserquelle | Leitungswasser oder vorbehandelt |
Flussrate | Bis zu 2,5 l/min |
Produktcode | Marke | Module | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Module | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12331278
|
Thermo Scientific™
D4632-33 |
3 | 240 V |
3830.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11466348
|
Thermo Scientific™
D4642-33 |
4 | 240 V |
5460.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Reinstwassersystemen stellen Sie Reinstwasser vom Typ 1 zu niedrigen Betriebskosten her. Wählen Sie zwischen Systemen mit drei oder vier Modulen. Die großen Kartuschen bieten eine längere Nutzungsdauer und reduzieren die Betriebskosten. Das System ist ideal für AA, GS, Pufferherstellung oder als Quelle für aufbereitetes Speisewasser für Analysegeräte oder Spülmaschinen für Laborartikel. Es ist einfach zu bedienen und leicht zu warten.
Merkmale:- Das System erreicht einen spezifischen Widerstand von bis zu 18,2 MΩ-cm und TOC-Werte von weniger als 10 ppb.
- Wasserleitungen aus reinem Polypropylen schützen vor einer erneuten Kontamination.
- Eine Umwälzpumpe rezirkuliert kontinuierlich Wasser durch das gesamte System, um die Wasserreinheit zu wahren und die Menge an Abwasser, das für das Spülen erforderlich ist, zu reduzieren.
- Das System kann zur einfachen Installation an der Wand montiert werden und ist vollständig zusammengebaut.
- Einfacher Kartuschenaustausch dank Kanister mit Schnellverschluss durch Vierteldrehung.
- Der absolute 0,2 µm-Endfilter entfernt Bakterien und Partikel, um korrekte Ergebnisse zu gewährleisten.
- Der digitale Widerstandsmesser ist automatisch auf 25 °C temperaturkompensiert, um Schwankungen in der Anzeige aufgrund von Temperaturänderungen zu verhindern.
Bestellinformationen:
Zu den optionalen Zubehörteilen gehören Fern-Dispenser (D8952), Pumpenschutz bei Niederdruck (D2706) und Pumpenschutz bei niedrigem Wasserstand (D0603, D0606). Diese Produkte sowie Ersatz-Kartuschen und Verbrauchsmaterialien sind separat erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Thermo Scientific Ansprechpartner.
Lieferumfang:
Wandhalterung
Erforderlich:
O-Ringe im Lieferumfang des Kartuschensatzes erhalten (separat erhältlich)
Empfohlen für:
AA, GS, Pufferherstellung, Speisewasser für Analysegeräte oder Spülmaschinen für Laborartikel
Hinweis:
Wenn Sie ihrem E-Pure Wasser über einen Vorratstank zuführen, empfiehlt sich die zusätzliche Anbringung eines Trockenlaufschutzes für die Pumpe am E-Pure System. Dadurch wird sichergestellt, dass die Pumpe geschützt ist, wenn nicht genügend Wasser im Tank ist, um die Systemanforderungen zu erfüllen Separat erhältlich (D0603 für 120 V, D0606 für 240 V).
Spezifikation
CE, CSA | |
No | |
Bis zu 2,5 l/min | |
Optional | |
Nein | |
Wasseraufbereitungssystem | |
< 1μM/mL | |
19 cm | |
71,1 cm |
<1 CFU/ml | |
Leitungswasser oder vorbehandelt | |
Typ 1 | |
18,2 Mohm.cm bei 25 °C | |
<10 ppb | |
100 psig (6,9 bar) | |
7.5 in. | |
28 in. |