Learn More
Barium-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für ICP, HNO3-Lösung, 1 M, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10294050
Barium-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für ICP, HNO3-Lösung, 1 M, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10294050
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
Artikelnummer. 10294050
Marke: Fisher Chemical J/8221/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Menge 500 mL
Farbe Farblos
MDL-Nummer 134031
pH 1
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium standard metal solution in nitric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Barium-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für ICP, HNO3-Lösung, 1 M, Fisher Chemical >