Learn More
BICASA Balance Table (Vibration-proof)
Vibration-proof Balance Table with HPL countertop and marble plate.
1700.00 € - 2510.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Holding balances |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Balances and analytical instruments |
Produkttyp | Balance Table |
Farbe | Light Gray |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30057577
|
BICASA
BT.0900.750.780 |
750 x 900 x 780 mm |
1700.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30057598
|
BICASA
BT.0900.750.880 |
750 x 900 x 880 mm |
1775.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30057553
|
BICASA
BT.0900.900.780 |
900 x 900 x 780 mm |
2240.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30057543
|
BICASA
BT.0900.900.880 |
900 x 900 x 880 mm |
2345.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30057554
|
BICASA
BT.1200.750.780 |
750 x 1200 x 780 mm |
1770.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30057603
|
BICASA
BT.1200.750.880 |
750 x 1200 x 880 mm |
1900.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30057582
|
BICASA
BT.1200.900.780 |
900 x 1200 x 780 mm |
2335.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30057592
|
BICASA
BT.1200.900.880 |
900 x 1200 x 880 mm |
2510.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Specifically designed and manufactured to use with balances and analytical instruments
- Marble vibration-proof central plate (Carrara White)
- Fire-retardant particleboard filler body
- HPL countertop
- Light Grey color (2 decorative)
- Separate internal welded tubular steel frame
- with levelling feet and CAU devices
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Balances and analytical instruments | |
Light Gray |
Holding balances | |
Balance Table | |
Phenolic Resin |