Learn More
BICASA Balance Table (Vibration-proof)
Vibration-proof Balance Table with HPL countertop and marble plate.
Marke:  BICASA BT.1200.750.880
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30057603
  • 1900.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Specifically designed and manufactured to use with balances and analytical instruments
  • Marble vibration-proof central plate (Carrara White)
  • Fire-retardant particleboard filler body
  • HPL countertop
  • Light Grey color (2 decorative)
  • Separate internal welded tubular steel frame
  • with levelling feet and CAU devices
Spezifikation
Spezifikation
Balance Table
Not Autoclavable
Holding balances
Frame, Marble Plate (520 x 350 x 40 mm th)
1200 mm
Light Gray
750 x 1200 x 880 mm
Balances and analytical instruments
47.2 in.
Phenolic Resin