Learn More
Sartorius Drucker für Waagen
GREENER_CHOICE
Daten können automatisch oder manuell übertragen werden. Sartorius Waagendrucker registrieren individuelle Wägedaten und erstellen eine statistische Auswertung der Wägedaten. Werte, die von einem Online-Wägeinstrument übertragen werden, werden gespeichert.
Marke:  Sartorius YDP10-0CE
869.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10506089
  • 945.54 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Drucker, Papierrolle, vier Akkus und schwarzes Farbband (14-557-502)
Beschreibung
Beschreibung
Daten können automatisch oder manuell übertragen werden.Sartorius™ Waagendrucker registrieren individuelle Wägedaten und erstellen eine statistische Auswertung der Wägedaten.Werte, die von einem Online-Wägeinstrument übertragen werden, werden gespeichert.
  • Integrierter Absolutzeitgeber
  • Integrierte Statistiksoftware
  • Ein Zähler für die fortlaufende Nummerierung von Vorgängen kann aktiviert werden
  • LCD mit hohem Kontrast zeigt das Datum oder die Zeit sowie die aktuelle Vorgangsnummer an
  • Integrierte Akkus mit Ladezustandsanzeige
  • Sehr schneller Druckkopf
  • Wird über die Waage gespeist; keine separate Stromversorgung erforderlich
  • Einfach austauschbare Papierrolle und Farbbandkassette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CPA Waage, erweiterte Waage, Feuchtigkeitsanalysatoren (Zur Verwendung mit Cubis 1 MSE- oder MSA-Modellen.)
230 mm
80 mm
0,77 kg
230 x 158 x 80 mm
158 mm
Schnittstellenkabel, Papierrolle, 4 wiederaufladbare Batterien
Datendrucker
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Sartorius Drucker für Waagen > Drucker