Learn More
Sartorius Drucker für Waagen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4235264 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
CPA Waage, erweiterte Waage, Feuchtigkeitsanalysatoren
CPA Waage, erweiterte Waage, Feuchtigkeitsanalysatoren (Zur Verwendung mit Cubis 1 MSE- oder MSA-Modellen.)
Abmessungen (L x B x H):
215 x 155 x 78 mm
230 x 158 x 80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10239151
Marke: Sartorius YDP200CE
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Drucker, Papierrolle, vier Akkus und schwarzes Farbband (14-557-502)
Daten können automatisch oder manuell übertragen werden. Sartorius Waagendrucker registrieren individuelle Wägedaten und erstellen eine statistische Auswertung der Wägedaten. Werte, die von einem Online-Wägeinstrument übertragen werden, werden gespeichert.
Daten können automatisch oder manuell übertragen werden.Sartorius™ Waagendrucker registrieren individuelle Wägedaten und erstellen eine statistische Auswertung der Wägedaten.Werte, die von einem Online-Wägeinstrument übertragen werden, werden gespeichert.
  • Integrierter Absolutzeitgeber
  • Integrierte Statistiksoftware
  • Ein Zähler für die fortlaufende Nummerierung von Vorgängen kann aktiviert werden
  • LCD mit hohem Kontrast zeigt das Datum oder die Zeit sowie die aktuelle Vorgangsnummer an
  • Integrierte Akkus mit Ladezustandsanzeige
  • Sehr schneller Druckkopf
  • Wird über die Waage gespeist; keine separate Stromversorgung erforderlich
  • Einfach austauschbare Papierrolle und Farbbandkassette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) CPA Waage, erweiterte Waage, Feuchtigkeitsanalysatoren
Abmessungen (L x B x H) 215 x 155 x 78 mm
Länge (metrisch) 215 mm
Breite (metrisch) 155 cm
Höhe (metrisch) 78 mm
Enthält YDP20-0CE-Drucker, Schnittstellenkabel, Papierroll
Gewicht (metrisch) 0,9 kg
Typ Datendrucker