Learn More
WAAGE Explorer EX125DM 120g/0,01mg geeicht .
Für anspruchsvolles, professionelles Wiegen konzipiert. Explorer™ Semimikrowaagen eignen sich optimal für Labor- und Forschungsanwendungen.
Marke: Ohaus 30139515
5577.50 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Explorer™ Semimikro- WaagenModell EX125DM
• Intelligente Leistung für Anwendungen, die extreme Genauigkeit erfordern
• Die intuitive SmarText™ 2.0 Software sorgt für ein hochmodernes Anwendererlebnis
• Geniale Auslegung zur Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit
• Vollfarbige Touchscreenanzeige
• Pfannendurchmesser 80 mm
• Abmessungen 230 x 640 x 467 mm (B x H x T)
• Kapazität 52/120 g x 0.01/0.1 mg Messbarkeit
Spezifikation
Vollfarbiger 5,7 in VGA, Touchscreen | |
0,1 mg | |
EX125DM | |
8 s | |
3,14 in. |
0,01, 0,01, 0,1 mg | |
9 mg | |
0,015 mg | |
393 x 230 x 350 mm | |
80 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Ohaus Explorer semi-micro balances
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WAAGE Explorer EX125DM 120g/0,01mg geeicht . >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur