Learn More
Bode Chemie™ Baktolan™ Reinigungslotion
Artikelnummer. p-8000956
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
500 ml
Produkttyp:
Reinigungslotion
Reinigungslotion für empfindliche Haut
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11336261
Marke: Bode Chemie™ 9811373
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit der Bode Chemie™ Baktolan™ Reinigungslotion mit Allantoin und Weizenprotein können Sie die Haut auch bei intensivem und wiederholtem täglichen Gebrauch glatt und geschmeidig halten. Der pH-Wert von 5.5 bewahrt den empfindlichen Säureschutzmantel der Haut.
  • Wasser-in-Öl-in-Wasser-Emulsion
  • Schützt vor wässrigen Lösungen und regeneriert rissige, stark beanspruchte Haut
  • Innovatives Rezept (W/O/W-Emulsion)
  • Schutz vor wasserlöslichen Substanzen
  • Unterstützung der Hautregeneration
  • Stärkung der Hautbarriere
  • Sehr gute Hautverträglichkeit
  • Frei von Parfüm, Silikon und Farbstoffen
  • Wirkt okklusionsbedingten Reizungen unter dem Handschuh entgegen
Spezifikation
Produkttyp Reinigungslotion
Verpackung Rörchen
pH-Bereich etwa 5.5
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 100 ml