Learn More
Avantor™ BAKERBOND™ spe Octadecyl (C18) Einweg-Extraktionssäulen
Definieren und Kontrollieren kritischer Parameter für die Oberflächenchemie, um durchgehend gute Effizienz zu gewährleisten. Avantor BAKERBOND spe Octadecyl (C18) Disposable Extraction Columns wurden mit Standardgeometrien entwickelt und sind so mit den gängigsten automatisierten Liquid-Handling-Systemen zur Extraktion nichtionischer, nichtpolarer bis mittelmäßig polarer Analyte kompatibel..
Marke: Avantor™ 7020-07
300.20 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Ultraclean-Polypropylen
- Rückgewinnung bei der Extraktion von Analyten mit schwacher Hydrophobizität
- Konsistente Bindungschemie
- Breites Spektrum an Formaten
Spezifikation
17,2% | |
Menge: 30/Pckg. | |
Nichtionische, nichtpolare bis mäßig polare Analyte | |
C18, Octadecyl | |
Ja |
6 ml | |
1000 mg | |
BAKER SPE-12 G Column Processor Complete (6998-00) oder BAKER SPE-24 G Column Processor Complete (7208) | |
Säule für die Festphasenextraktion |