Learn More
Avantor™ BAKERBOND™ spe Octadecyl (C18) Einweg-Extraktionssäulen
Artikelnummer. p-6827004 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
200 mg
500 mg
1000 mg
Säulenkapazität (metrisch):
3 ml
6 ml
Packungsgröße:
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10361371
Marke: Avantor™ 702006
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Definieren und Kontrollieren kritischer Parameter für die Oberflächenchemie, um durchgehend gute Effizienz zu gewährleisten. Avantor BAKERBOND spe Octadecyl (C18) Disposable Extraction Columns wurden mit Standardgeometrien entwickelt und sind so mit den gängigsten automatisierten Liquid-Handling-Systemen zur Extraktion nichtionischer, nichtpolarer bis mittelmäßig polarer Analyte kompatibel..
  • Hergestellt aus Ultraclean-Polypropylen
  • Rückgewinnung bei der Extraktion von Analyten mit schwacher Hydrophobizität
  • Konsistente Bindungschemie
  • Breites Spektrum an Formaten
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung 17,2%
Säulenkapazität (metrisch) 6 ml
Beschreibung Material: Polypropylen
Säulenbettgewicht 500 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nichtionische, nichtpolare bis mäßig polare Analyte
Zur Verwendung mit (Geräte) BAKER SPE-12 G Column Processor Complete (6998-00) oder BAKER SPE-24 G Column Processor Complete (7208)
Sorbens C18, Octadecyl
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Endverkappt/mit Endgruppen Ja