Learn More
Thermo Scientific™ BactiSwab™ Gel-Probenentnahme und Transport-Tupfer: Doppeltupfer mit Amies, transparent
Thermo Scientific™ Remel BactiSwab Gel-Amies, transparent, werden mit zwei Kunststoffhülsen geliefert.
845.00 €
Spezifikation
Medientyp | Amies, transparent |
---|---|
Verschlussfarbe | Blau |
Beschreibung | Amies, transparent |
Menge | 1 Röhrchen/Umschlag |
Shaft Material | Kunststoff |
Produktcode | Marke | Verpackung | Swab Configuration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Swab Configuration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11992642
|
Thermo Scientific™
R723000 |
500/Packung | Einzelapplikator |
845.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel BactiSwab Gel-Amies, transparent, werden mit zwei Kunststoffhülsen geliefert.
Abstrichtupfer mit Viskose-Spitzen und Stielen aus Kunststoff sind mit einer spiralförmigen Kammer in der Verschlusskappe eines durchsichtigen Kunststoffröhrchens befestigt. Die spiralförmige Kammer enthält ein Geltransportmedium mit oder ohne Aktivkohle.- Blaue Verschlusskappe
- Röhrchen mit rundem Boden für einfaches Einsetzen in Racks und problemlose Formen für Stabilität und Integrität
- Exklusive Verpackung mit Reißverschluss gewährleistet optimale Medienleistung.
- Farbcodierte Kappe mit schützendem Überrock
- Reaktionsträge, ungiftige Viskosetupfer-Spitze gewährleistet eine gute Probenentnahme und -absorption.
Spezifikation
Amies, transparent | |
Amies, transparent | |
Kunststoff |
Blau | |
1 Röhrchen/Umschlag |