Learn More
Thermo Scientific™ BactiSwab™ Gel-Probenentnahme und Transport-Tupfer: Doppeltupfer mit Amies, transparent
Thermo Scientific™ Remel BactiSwab Gel-Amies, transparent, werden mit zwei Kunststoffhülsen geliefert.
Marke: Thermo Scientific™ R723000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel BactiSwab Gel-Amies, transparent, werden mit zwei Kunststoffhülsen geliefert.
Abstrichtupfer mit Viskose-Spitzen und Stielen aus Kunststoff sind mit einer spiralförmigen Kammer in der Verschlusskappe eines durchsichtigen Kunststoffröhrchens befestigt. Die spiralförmige Kammer enthält ein Geltransportmedium mit oder ohne Aktivkohle.- Blaue Verschlusskappe
- Röhrchen mit rundem Boden für einfaches Einsetzen in Racks und problemlose Formen für Stabilität und Integrität
- Exklusive Verpackung mit Reißverschluss gewährleistet optimale Medienleistung.
- Farbcodierte Kappe mit schützendem Überrock
- Reaktionsträge, ungiftige Viskosetupfer-Spitze gewährleistet eine gute Probenentnahme und -absorption.
Spezifikation
Amies, transparent | |
Blau | |
500/Packung | |
Kunststoff |
Einzelapplikator | |
Amies, transparent | |
1 Röhrchen/Umschlag |