Learn More
Motic™ BA210 Binokulares Mikroskop
Entwickelt für Bildungs- und Lehrumgebungen von grundlegenden Biowissenschaften bis hin zu medizinischen Anwendungen.Das binokulare Mikroskop Motic™ BA210 bietet dank der Motic Infinity Optics (CCIS™) ein neues Leistungsniveau in der allgemeinen und beruflichen Bildung.
Marke:  Motic™ 1100100403771
Artikelnummer. 17109368
  • 1180.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Auf einfache Anwendung und Langlebigkeit ausgelegt
  • Kontrastmethoden wie Phasenkontrast, Polarisation und Dunkelfeld lassen sich mit optionalem Zubehör einfach durchführen.
  • Mehrfach beschichtetes CCIS™ EF-Nplan verbessert Bilder auch bei schwachen Objektträgerfärbungen.
  • Konsistente Dioptrieneinstellung
  • Ergonomischer Betrachtungswinkel von 30°
  • Die Steuerung rechts ermöglicht eine konsistente Probenbewegung über einen Bereich von 76x50 mm.
Spezifikation
Spezifikation
Fokussierbarer Abbe-Kondensator N.A. 1,25 mit Irisblende und Schlitz
10x/20 mm
Halogen
BA210E.
Biologisches Mikroskop
2 Jahre auf elektrische/5 Jahre auf optische und mechanische Teile
100/240 V (CE)
Mikroskop BA210 Binokular
Siedentopf Binokular, 30° geneigt, 360° drehbar
40x, 100x, 400x, 1.000x
CCIS planachromatisch
45 mm-Blaufilter, Immersionsöl (5 ml), Netzkabel, Inbusschlüssel, Flügelschraube, Vinylstaubabdeckung
360 x 220 x 395 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Motic™ BA210 Binokulares Mikroskop > Okular:10X/20 mm