Learn More
Cole-Parmer™ Schüttelinkubatoren mit IQ/OQ
Stuart™ Schüttelinkubatoren mit IQ/OQ sind ideal für Zellkulturverfahren und erfüllen die Anforderungen der Aufsichtsbehörden
Marke:  Cole-Parmer™ 79520-18
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15847894
  • 8950.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Durch Kombination von Schüttler- und Inkubatorfunktionen sind diese Geräte ideal für Zellkulturverfahren
  • Genauigkeit durch mikroprozessorgesteuerte Schüttelgeschwindigkeit
  • Die Luftumwälzung per Ventilator gewährleistet eine einheitliche Kammertemperatur
  • Einfache Einstellung und Anzeige von Temperatur und Geschwindigkeit auf der Digitalanzeige
  • Einzigartige, herausziehbare Plattform bietet einfaches Be- und Entladen
  • Die Orbitalschüttelbewegung gewährleistet ein gleichmäßiges Mischen und fördert das Bakterienwachstum
  • Alle Modelle sind mit Timer ausgestattet, der auf Zeiten zwischen 1 Sekunde und 9 Tagen eingestellt werden kann
  • Sobald der Timer abgelaufen ist, ertönt ein Alarm, und die Schüttelbewegung stoppt, während der Inkubator weiterläuft
  • Die herausziehbare Plattform ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Proben auf der Rückseite des Inkubators und lässt sich während des Betriebs sicher einrasten
  • Der integrierte USB-Anschluss und die spezielle Software ermöglichen eine langfristige Überwachung der Inkubatortemperatur über einen PC
  • Modelle mit IQ/OQ-Dokumentation (Installation Qualification/Operational Qualification) erfüllen die Anforderungen der Aufsichtsbehörden
Spezifikation
Spezifikation
16 mm (0,625 in.)
230 V
Große Füllmengen: 115 l
50 Hz
46,5 x 62,3 x 39,5 cm
39.5 cm
46.5 cm
62.3 cm
Digital
Installationsqualifizierung/Betriebsqualifizierung (IQ/OQ)
30 bis 300 U/min
max. 60°C
140°F max
52,6 x 39 cm
15.6 in.
18.3 in.
24.5 in.
SI600/IQOQ
Anwendungen in der Zellkultur
1 Sek. bis 9 Tage
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Schüttelinkubatoren mit IQ/OQ > Große Füllmengen - 115 l