Learn More
Brady™ B30 Series Pre-Printed GHS CLP Chemical Labels
Pre-printed GHS/CLP chemical labels for BBP3X/S3XXX/i3300 printers.
145.00 € - 215.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | BS 5609:1986 Section 2 and section 3 |
---|---|
Beschreibung | Pre-printed GHS/CLP Chemical Labels for BBP3X/S3XXX/i3300 Printers |
Klebstofftyp | Permanent Acrylic |
Beschichtung | None |
Farbe | Red on White |
Produktcode | Marke | Anzeigetext | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzeigetext | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
30041474
|
Brady™
121642 |
3 Red Diamonds per Sticker | 110.00 mm (W) x 75.00 mm (H) |
215.00 €
270 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
30041405
|
Brady™
121643 |
2 Stacked Red Diamonds Plus 2 Additional Red Diamonds per Sticker | 110.00 mm (W) x 75.00 mm (H) |
215.00 €
270 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
30041456
|
Brady™
121636 |
3 Red Diamonds per Sticker | 84.99 mm (W) x 55.00 mm (H) |
145.00 €
340 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
For BBP3X/S3XXX/i3300 printers.
Spezifikation
BS 5609:1986 Section 2 and section 3 | |
Permanent Acrylic | |
Red on White | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Core Printers | |
-20°C | |
Rectangle | |
-20°C to +75°C | |
0.102 mm |
Pre-printed GHS/CLP Chemical Labels for BBP3X/S3XXX/i3300 Printers | |
None | |
Gloss | |
Front | |
Labels | |
Facility Identification, Hazard Communication Identification, Electrical Labelling, Safety Identification | |
1 | |
B30-R10000 | |
-4°F to 167°F | |
0.004 in. |