Learn More
Brady™ B30 Series Pre-Printed GHS CLP Chemical Labels
Pre-printed GHS/CLP chemical labels for BBP3X/S3XXX/i3300 printers.
Marke:  Brady™ 121636
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30041456
  • 145.00 € / 340 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
For BBP3X/S3XXX/i3300 printers.
Spezifikation
Spezifikation
BS 5609:1986 Section 2 and section 3
Permanent Acrylic
Red on White
Vinyl
Thermal Transfer
Non-sterile
Facility Identification, Hazard Communication Identification, Electrical Labelling, Safety Identification
1
B30-R10000
340 Stickers
84.99 mm (W) x 55.00 mm (H)
-20°C to +75°C
0.102 mm
2.165 in.
3.346 in.
84.99 mm
Pre-printed GHS/CLP Chemical Labels for BBP3X/S3XXX/i3300 Printers
None
Gloss
Front
Labels
3 Red Diamonds per Sticker
BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Core Printers
-20°C
340 Labels/Roll
Rectangle
-4°F to 167°F
0.004 in.
84.99 mm (W) x 55.00 mm (H)
55.00 mm
84.99 mm