Learn More
Brady™ B-437 Polyvinylfluoride Self-extinguishing Thermal Transfer Label Tape
Printable, self-extinguishing labels for Thermal Transfer Printers.
1375.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Ausführung Matt
Material PVF
Print Technology Thermotransfer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11593744
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
030167
White
1375.00 €
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11523754
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
030170
Yellow
1375.00 €
1 Rollen
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Permanent acrylic adhesive
  • For smooth and textured surfaces
  • Self-extinguishing
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Matt
Thermotransfer
Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification
1
-70°C to +135°C
91.4 m
Dauerhaftes Acryl
PVF
Unsteril
Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker
1 Band
0.091 mm
76.2 mm