Learn More
Brady™ B-437 Polyvinylfluoride Self-extinguishing Thermal Transfer Label Tape
Printable, self-extinguishing labels for Thermal Transfer Printers.
Marke:  Brady™ 030170
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11523754
  • 1375.00 € / 1 Rollen
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Permanent acrylic adhesive
  • For smooth and textured surfaces
  • Self-extinguishing
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Yellow
PVF
Unsteril
Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker
1 Band
0.091 mm
76.2 mm
Dauerhaftes Acryl
Matt
Thermotransfer
Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification
1
-70°C to +135°C
91.4 m