Learn More
Azlon™ Pipettierbälle aus Gummi
Geeignet für Pipetten bis 100 ml
Marke: Azlon PWY145
18.34 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Geeignet für Pipetten bis 100 ml
- Geeignet für Pipetten von bis zu 100 ml
- Pipettierhilfe funktioniert mit verschiedenen Glaskugelventilen für Luftentlastung, Ansaugen und Lieferung
- PWY145 eignet sich für die einhändige Bedienung
- PWY146 verfügt über einen erweiterten Düseneinsatz für besseren Halt
Spezifikation
Pipette | |
Einhändig | |
Gummi | |
Pipettenfüller |