Learn More
Azlon™ Pipettierbälle aus Gummi
Geeignet für Pipetten bis 100 ml
14.05 € - 28.70 €
Produktcode | Marke | Grip Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Grip Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10507055
|
Azlon
PWY144 |
Für alle Größen |
28.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10430295
|
Azlon
PWY145 |
Einhändig |
19.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15718047
|
Azlon
PWY146 |
14.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
Beschreibung
Geeignet für Pipetten bis 100 ml
- Geeignet für Pipetten von bis zu 100 ml
- Pipettierhilfe funktioniert mit verschiedenen Glaskugelventilen für Luftentlastung, Ansaugen und Lieferung
- PWY145 eignet sich für die einhändige Bedienung
- PWY146 verfügt über einen erweiterten Düseneinsatz für besseren Halt
Spezifikation
Gummi | |
Pipettenfüller |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Pipettierbälle aus Gummi