Learn More
Azlon™ Weithals-Erlenmeyerkolben aus Polypropylen mit Schraubverschluss aus Polypropylen
Erlenmeyer-Kolben aus Polypropylen mit hoher chemischer Beständigkeit
14.90 € - 40.15 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
---|---|
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | 1 |
Form | Konisch |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Standard-Konusverbindung | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Standard-Konusverbindung | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11962078
|
Azlon
FDE550 |
1000 ml | 200 ml | 45/40 |
40.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11936289
|
Azlon
FDE544 |
100 ml | 20 ml | 34/35 |
16.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11952078
|
Azlon
FDE548 |
500 ml | 100 ml | 45/40 |
30.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11926289
|
Azlon
FDE542 |
50 ml | 10 ml | 34/35 |
14.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11946289
|
Azlon
FDE546 |
250 ml | 50 ml | 45/40 |
24.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Descripción
Erlenmeyer-Kolben aus Polypropylen mit hoher chemischer Beständigkeit
- Mit guter chemischer Beständigkeit
- Weiter Hals mit Schraubverschluss aus PP
- Kolben und Kappe können bei 121 °C autoklaviert werden
Especificaciones
Polypropylen | |
1 | |
Autoklavierbar |
Polypropylen | |
Konisch | |
Schraubverschluss |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto