Learn More
Azlon™ Weithals-Erlenmeyerkolben aus Polypropylen mit Schraubverschluss aus Polypropylen
Erlenmeyer-Kolben aus Polypropylen mit hoher chemischer Beständigkeit
Marke: Azlon FDE546
19.76 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Erlenmeyer-Kolben aus Polypropylen mit hoher chemischer Beständigkeit
- Mit guter chemischer Beständigkeit
- Weiter Hals mit Schraubverschluss aus PP
- Kolben und Kappe können bei 121 °C autoklaviert werden
Spezifikation
Polypropylen | |
Konisch | |
Polypropylen | |
1 | |
45/40 | |
Schraubkappe |
Durchsichtig | |
250 ml | |
50 ml | |
Konisch | |
Autoklavierbar |