Learn More
Azlon™ Azlon™ runde, durchscheinende Weithalsflaschen aus Polypropylen
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
Marke:  Azlon™ BWP0500BULK
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15387017
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff.Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
  • Hochtransparente, steife Polypropylen-Flaschen mit Polypropylen-Schraubverschlüssen
  • Auslaufsichere Ausführung ohne Auskleidung
  • Glatte Innenkonturen für effizientes und einfaches Ausgießen
  • Strapazierfähig und sehr langlebig
  • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen zur Lagerung von Flüssigkeiten, Medienaufbereitung und Probenahme
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C
Spezifikation
Spezifikation
500 mL
110
110 St./Packung
Ja
161 mm
75 mm
Polypropylen
Großpackung
Weiß
Autoklavierbar
Polypropylen
Schraubverschluss